Merck
ENA358813261
Enamine
5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-11(2,3)7-4-5-9-8(6-7)13-10(12)14-9/h4-6H,1-3H3,(H2,12,13)
Clave InChI
DQUOOHJLHOWIHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97626
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97626
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)