ENA358813220
Enamine
tert-butyl 2-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]acetate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl [2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)7-12-6-4-5-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
HWVUOJMIZOHBJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)