ENA358812969
Enamine
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80318-100MG
405,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-80318-100MG
405,10 €
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H9F3O/c12-11(13,14)9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(15)6-8/h1-4,8H,5-6H2
Clave InChI
HPWSYVDXXWRSJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80318
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)