ENA346974970
Enamine
2-chloro-N-methyl-N-phenylpyridine-4-carboxamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-N-phenylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O/c1-16(11-5-3-2-4-6-11)13(17)10-7-8-15-12(14)9-10/h2-9H,1H3
Clave InChI
KODDOLFSXIQFSC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95465
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)