Merck
ENA341297025
Enamine
methyl 3-amino-4-sulfamoylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.24
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-14-8(11)5-2-3-7(6(9)4-5)15(10,12)13/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,12,13)
Clave InChI
WWCNAJOPYMOOMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94840
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)