Merck
ENA341297017
Enamine
4-amino-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
QZSYAXJCRMECOT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)