Merck
ENA341296594
Enamine
4-(4-nitrophenoxy)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-nitrophenoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c14-13(15)9-1-3-10(4-2-9)16-11-5-7-12-8-6-11/h1-4,11-12H,5-8H2
Clave InChI
JAHDECSRUJTQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93860
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93860
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)