ENA341295804
Enamine
cyclopropyl(2,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
cyclopropyl(2,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-7-3-4-8(9(12)5-7)10(13)6-1-2-6;/h3-6,10H,1-2,13H2;1H
Clave InChI
MAZJOGNMEIGXJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93797
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)