Merck
ENA341295737
Enamine
7,8-difluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.19
Número MDL:
Iupac Name
7,8-difluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C9H10F2N2/c10-6-4-8-9(5-7(6)11)13-3-1-2-12-8/h4-5,12-13H,1-3H2
Clave InChI
XJFPSKRYBKYYNR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)