Merck
ENA341295161
Enamine
1-[4-(aminomethyl)piperidin-1-yl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.66
Número MDL:
Iupac Name
[1-(trifluoroacetyl)-4-piperidinyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F3N2O.ClH/c9-8(10,11)7(14)13-3-1-6(5-12)2-4-13;/h6H,1-5,12H2;1H
Clave InChI
ZZJVWSBGVQNDAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91600
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91600
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)