Merck
ENA341293306
Enamine
(2-chlorophenyl)(2,5-difluorophenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-88834-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
332,30 €
250 MG
455,80 €
500 MG
692,40 €
1 G
875,70 €
2.5 G
1672,60 €
5 G
2452,60 €
10 G
3616,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.65
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-88834-100MG
332,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(2,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7ClF2O/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(15)5-6-12(10)16/h1-7H
Clave InChI
LZHKMSDKSUGAFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88834
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-88834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)