ENA341292162
Enamine
tert-butyl N-{9-aminobicyclo[3.3.1]nonan-3-yl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 9-aminobicyclo[3.3.1]non-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H26N2O2/c1-14(2,3)18-13(17)16-11-7-9-5-4-6-10(8-11)12(9)15/h9-12H,4-8,15H2,1-3H3,(H,16,17)
Clave InChI
IRRTYOSSILIGST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87468
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)