ENA341291214
Enamine
4-[(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
About This Item
Iupac Name
4-[(3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methoxy]phenol
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c1-2-10-12-11(16-13-10)7-15-9-5-3-8(14)4-6-9/h3-6,14H,2,7H2,1H3
Clave InChI
ABZYWMWBLHHQGM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-86320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)