Merck
ENA336956497
Enamine
N,6-dimethylpyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
mp
110-115
Iupac Name
N,6-dimethyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-6(7-2)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
SMVSFAWGBMGRFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84192
Melting Point
110-115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-84192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)