Merck
ENA333558986
Enamine
4-[(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.19
Número MDL:
Iupac Name
4-[(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10F4O3/c12-10(13)11(14,15)6-18-5-7-1-3-8(4-2-7)9(16)17/h1-4,10H,5-6H2,(H,16,17)
Clave InChI
WBQDFRPLOUVDKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83534
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)