Merck
ENA333558698
Enamine
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)piperidine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.34
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 1-(4-aminobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H20N2O3/c1-2-20-15(19)12-7-9-17(10-8-12)14(18)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,12H,2,7-10,16H2,1H3
Clave InChI
NDSBPCSUNHWJOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-82982
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)