Merck
ENA332672875
Enamine
3-(3-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-amino-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H8N4/c7-3-1-4-10-5-2-6(8)9-10/h2,5H,1,4H2,(H2,8,9)
Clave InChI
MHMTZDHAMDKMIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80355
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80355
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)