Merck
ENA332672850
Enamine
N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
Número MDL:
Iupac Name
N-neopentyl-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-10(2,3)8-12-9-5-4-6-11-7-9/h4-7,12H,8H2,1-3H3
Clave InChI
GNYFTORFAKIQDR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80320
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)