Merck
ENA321765923
Enamine
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.26
Número MDL:
Iupac Name
3-[(4-cyanophenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11NO3/c16-9-11-4-6-14(7-5-11)19-10-12-2-1-3-13(8-12)15(17)18/h1-8H,10H2,(H,17,18)
Clave InChI
VDGFDFDUGHYYIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77967
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)