Merck
ENA321763779
Enamine
1-(2-methoxyphenyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5,8H,6,10-11H2,1H3
Clave InChI
XUBNIEXLYZKEQM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75662
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)