Merck
ENA321763248
Enamine
[2-(prop-2-en-1-yloxy)phenyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
[2-(allyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-2-7-12-10-6-4-3-5-9(10)8-11/h2-6H,1,7-8,11H2
Clave InChI
UUXQXOZZWXRSTG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74303
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)