ENA321762648
Enamine
3-(oxan-2-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-tetrahydro-2H-pyran-2-ylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(10)5-4-7-3-1-2-6-11-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Clave InChI
QQROKZJSXZUIIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74198
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)