ENA321762540
Enamine
2-chloro-N-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)benzyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H9ClF3NO2/c11-5-9(16)15-6-7-1-3-8(4-2-7)17-10(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clave InChI
SQTNPDNRQWIMBN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)