ENA321762336
Enamine
4-difluoromethanesulfonyl-N1-ethylbenzene-1,2-diamine
About This Item
mp
114-116
Iupac Name
4-[(difluoromethyl)sulfonyl]-N~1~-ethyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C9H12F2N2O2S/c1-2-13-8-4-3-6(5-7(8)12)16(14,15)9(10)11/h3-5,9,13H,2,12H2,1H3
Clave InChI
IQODVBKYKUMBNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)