Merck
ENA321762035
Enamine
2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
186,70 €
250 MG
247,80 €
500 MG
364,80 €
1 G
454,50 €
2.5 G
849,70 €
5 G
1234,50 €
10 G
1810,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59807-100MG
186,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
186,70 €
250 MG
247,80 €
500 MG
364,80 €
1 G
454,50 €
2.5 G
849,70 €
5 G
1234,50 €
10 G
1810,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.66
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59807-100MG
186,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O2S/c8-6-7(14(9,12)13)11-4-2-1-3-5(11)10-6/h1-4H,(H2,9,12,13)
Clave InChI
BXXPRKKQWHQWRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59807
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59807
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)