Merck
ENA321761828
Enamine
2-ethyl-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.23
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Inchi Code
1S/C8H14N4/c1-2-7-10-8-4-3-6(9)5-12(8)11-7/h6H,2-5,9H2,1H3
Clave InChI
PJYAFOPPECXXAT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)