Merck
ENA313839483
Enamine
2-chloro-N-[1-(2-methylphenyl)propan-2-yl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.72
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[1-methyl-2-(2-methylphenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO/c1-9-5-3-4-6-11(9)7-10(2)14-12(15)8-13/h3-6,10H,7-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
IFOPZGCPCZOVRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48398
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48398
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)