Merck
ENA311760999
Enamine
3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.77
Número MDL:
Iupac Name
3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C13H20ClN3/c14-12-3-1-4-13(11-12)17-9-7-16(8-10-17)6-2-5-15/h1,3-4,11H,2,5-10,15H2
Clave InChI
ZPNZUPSDZRZGKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71889
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71889
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)