ENA311759382
Enamine
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Iupac Name
N-(3-piperidinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c14-16(15,11-6-2-1-3-7-11)13-10-5-4-8-12-9-10/h1-3,6-7,10,12-13H,4-5,8-9H2
Clave InChI
CBUATOLLDLLJAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70324
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)