Merck
ENA308584950
Enamine
1-[(4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methyl]piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.38
Número MDL:
Iupac Name
1-(4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-ylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C13H20N2S/c1-2-4-13-11(3-1)9-12(16-13)10-15-7-5-14-6-8-15/h9,14H,1-8,10H2
Clave InChI
QPLYIIXLSILJDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69918
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69918
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)