Merck
ENA308584928
Enamine
3-(piperidin-4-yloxy)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.26
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c13-9-10-2-1-3-12(8-10)15-11-4-6-14-7-5-11/h1-3,8,11,14H,4-7H2
Clave InChI
ZVXXHZKEDUZNMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69875
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69875
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)