ENA308584838
Enamine
2-cyclopropylpropan-2-ol
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H12O/c1-6(2,7)5-3-4-5/h5,7H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ITQVACMQJLOIDS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69725
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69725
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)