Merck
ENA308584035
Enamine
3-(ethylcarbamoyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
mp
96-97
Iupac Name
4-(ethylamino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c1-2-7-5(8)3-4-6(9)10/h2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
HVMGZVKGWSZOFR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68889
Melting Point
96-97
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68889
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)