Merck
ENA308583173
Enamine
2-chloro-N-[2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.74
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(2-mesitylethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H18ClNO/c1-9-6-10(2)12(11(3)7-9)4-5-15-13(16)8-14/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,15,16)
Clave InChI
ISPQJNQZIHRDBZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47981
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47981
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)