Merck
ENA300791622
Enamine
2-(thiophen-3-yl)ethanimidamide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67175-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-67175-100MG
165,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-thienyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2S.ClH/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5;/h1-4H,7-8H2;1H
Clave InChI
WTMVEQKAPJBZDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67175
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)