Merck
ENA300791418
Enamine
N-(4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-4-ylidene)hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.23
mp
131-132
Iupac Name
(4E)-6,7-dihydro-1-benzothiophen-4(5H)-one oxime
Inchi Code
1S/C8H9NOS/c10-9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-11-8/h4-5,7H,1-3H2
Clave InChI
FHYDMIFRGUKJIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66817
Melting Point
131-132
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66817
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)