Merck
ENA296275416
Enamine
5,5-dimethyl-4H,5H-naphtho[1,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.34
Número MDL:
Iupac Name
5,5-dimethyl-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O2S/c1-15(2)8-9-7-12(14(16)17)18-13(9)10-5-3-4-6-11(10)15/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,16,17)
Clave InChI
PTOBLWZWMMBLGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65641
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65641
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)