ENA295068679
Enamine
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
About This Item
Iupac Name
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-7(4-2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
GZELVNOQXIVSJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)