ENA295068601
Enamine
N-[(piperidin-2-yl)methyl]benzamide
About This Item
mp
100-101
Iupac Name
N-(2-piperidinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c16-13(11-6-2-1-3-7-11)15-10-12-8-4-5-9-14-12/h1-3,6-7,12,14H,4-5,8-10H2,(H,15,16)
Clave InChI
CQDZPECTECONTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)