ENA295068581
Enamine
5,5-dicyclopropylimidazolidine-2,4-dione
About This Item
mp
199-202
Iupac Name
5,5-dicyclopropyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c12-7-9(5-1-2-5,6-3-4-6)11-8(13)10-7/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11,12,13)
Clave InChI
ACISZUHKKBVJSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64140
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)