ENA292596632
Enamine
1-[(3-methoxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4,5-trione
About This Item
mp
135-137
Iupac Name
1-(3-methoxybenzyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-17-8-4-2-3-7(5-8)6-13-10(15)9(14)12-11(13)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14,16)
Clave InChI
DJWLYVPRBMBDOO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62435
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)