ENA292596588
Enamine
2-(4-sulfamoylphenoxy)acetic acid
About This Item
mp
194-196
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO5S/c9-15(12,13)7-3-1-6(2-4-7)14-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clave InChI
IIILLPUTZFBNTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59488
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)