Merck
ENA292596299
Enamine
3-(4-sulfamoyl-1H-pyrazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.22
Número MDL:
Iupac Name
3-[4-(aminosulfonyl)-1H-pyrazol-1-yl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H9N3O4S/c7-14(12,13)5-3-8-9(4-5)2-1-6(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)(H2,7,12,13)
Clave InChI
GIEBWAUBLVZQGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61335
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61335
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)