ENA282548626
Enamine
5-carbamoylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-(aminocarbonyl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
QHUQNZMROQKPRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)