Merck
ENA282547882
Enamine
2-(2-cyclopropyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.7
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O2.ClH/c15-11(16)7-14-10-4-2-1-3-9(10)13-12(14)8-5-6-8;/h1-4,8H,5-7H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
ZTPLPNDISQYZSX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56562
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56562
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)