Merck
ENA250699041
Enamine
[(3-nitrophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1322,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59194-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
163,30 €
250 MG
214,00 €
500 MG
362,20 €
1 G
485,70 €
2.5 G
908,20 €
5 G
1322,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-59194-100MG
163,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-2-6-11-8-9-4-3-5-10(7-9)12(13)14;/h2-5,7,11H,1,6,8H2;1H
Clave InChI
CMBVZGYCHFHEEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)