Merck
ENA249414870
Enamine
ethyl 3-[(oxiran-2-yl)methoxy]benzoate
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(2-oxiranylmethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-14-12(13)9-4-3-5-10(6-9)15-7-11-8-16-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
Clave InChI
GJIYIHFVFHIIPI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21640
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)