Merck
ENA249152453
Enamine
5,5-dimethyloxolan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
mp
6-10
Iupac Name
5,5-dimethyldihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-6(2)4-3-5(7)8-6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
NPHAVLULUWJQAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56400
Flash Point
60
Melting Point
6-10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)