ENA249152197
Enamine
3,6-dimethyl 1,8,9,10,11,11-hexachlorotricyclo[6.2.1.0,2,7]undeca-2,4,6,9-tetraene-3,6-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
dimethyl (1R,4S)-1,2,3,4,9,9-hexachloro-1,4-dihydro-1,4-methanonaphthalene-5,8-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H8Cl6O4/c1-24-11(22)5-3-4-6(12(23)25-2)8-7(5)13(18)9(16)10(17)14(8,19)15(13,20)21/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
STJNNWOWRJEFNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54543
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)