ENA245488041
Enamine
1-cyclopropyl-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-(2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11NO/c12-10(8-4-5-8)7-9-3-1-2-6-11-9/h1-3,6,8H,4-5,7H2
Clave InChI
MBPIDEXJDRYAKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55450
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)